Tisk…
Methyl-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8595-1G PC8595-5G
APOSPC8595-1GEA 5200 CZK
APOSPC8595-1G APOSPC8595-5G
Methyl-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₇FO₂S
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371535
CAS číslo: 154630-32-7