3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)thiobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8589-10G
PC8589-1G
PC8589-5G
APOSPC8589-10GEA
20370
CZK
APOSPC8589-10G
APOSPC8589-1G
APOSPC8589-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)thiobenzamide
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)thiobenzamide
Vzorec:
C₈H₅F₄NS Bod tání: 102…104 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07369414 CAS číslo: 317319-16-7 |