Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8588-10G PC8588-1G PC8588-5G
APOSPC8588-10GEA 25460 CZK
APOSPC8588-10G APOSPC8588-1G APOSPC8588-5G
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Vzorec: C₉H₆FNOS
Bod tání: 99…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02029655
CAS číslo: 43045-16-5