Tisk…
2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8586-1G PC8586-250MG
APOSPC8586-1GEA 5820 CZK
APOSPC8586-1G APOSPC8586-250MG
2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₃ClFNS
Bod tání: 167…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027133
CAS číslo: 1170404-43-9