Tisk…
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8585-1G PC8585-5G
APOSPC8585-1GEA 7480 CZK
APOSPC8585-1G APOSPC8585-5G
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₁F₄NO₂S
MW: 333,31 g/mol
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369386
CAS číslo: 317319-21-4