Tisk…
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8584-1G PC8584-5G
APOSPC8584-1GEA 15310 CZK
APOSPC8584-1G APOSPC8584-5G
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₉F₄NO₂S
Bod tání: 111…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027134
CAS číslo: 937602-41-0