Tisk…
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8582-10G PC8582-1G PC8582-5G
APOSPC8582-10GEA 9960 CZK
APOSPC8582-10G APOSPC8582-1G APOSPC8582-5G
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
Vzorec: C₉H₉BrFNS
MW: 262,15 g/mol
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027142
CAS číslo: 937602-46-5