Tisk…
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2-fluorobenzenecarbaldehyde
PC8581-25G PC8581-5G PC8581-100G
APOSPC8581-25GEA 1410 CZK
APOSPC8581-25G APOSPC8581-5G APOSPC8581-100G
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
MW: 203.01
Bod tání: 41…46 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027089
CAS číslo: 149947-15-9