Tisk…
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Acetyl-2-[(4-fluorophenyl)amino]-1,3-thiazole
PC8575-1G PC8575-5G
APOSPC8575-1GEA 15310 CZK
APOSPC8575-1G APOSPC8575-5G
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Vzorec: C₁₁H₉N₂OFS
Bod tání: 217…219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817444
CAS číslo: 952183-71-0