3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8573-5G
PC8573-25G
APOSPC8573-5GEA
4770
CZK
APOSPC8573-5G
APOSPC8573-25G
3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide 95+%
3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Vzorec:
C₈H₆F₃NS Bod tání: 69…71 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01567258 CAS číslo: 53515-17-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |