5-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8570-1G
PC8570-500MG
APOSPC8570-1GEA
9860
CZK
APOSPC8570-1G
APOSPC8570-500MG
5-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
5-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₈BrClFNO₂ Bod tání: 148…150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09817442 CAS číslo: 952183-68-5 |