Trifluoro(pentafluoroethoxy)ethylene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Pentafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC8568-25G
PC8568-5G
APOSPC8568-25GEA
11250
CZK
APOSPC8568-25G
APOSPC8568-5G
Trifluoro(pentafluoroethoxy)ethylene
Trifluoro(pentafluoroethoxy)ethylene
Vzorec:
C₄F₈O MW: 216.03 Bod varu: 7.4 °C Bod tání: -110 Hustota: 1.445 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02101232 CAS číslo: 10493-43-3 UN: 3154 ADR: 2.1 |