Tisk…
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8563-1G PC8563-25G PC8563-5G PC8563-100G
APOSPC8563-1GEA 417 CZK
APOSPC8563-1G APOSPC8563-25G APOSPC8563-5G APOSPC8563-100G
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FIO₂
Bod tání: 162…168 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094517
CAS číslo: 124700-41-0