3,5-Difluorobenzhydrazide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8562-1G
PC8562-5G
PC8562-10G
APOSPC8562-1GEA
953
CZK
APOSPC8562-1G
APOSPC8562-5G
APOSPC8562-10G
3,5-Difluorobenzhydrazide 97%
3,5-Difluorobenzhydrazide
Vzorec:
C₇H₆F₂N₂O Bod tání: 168…170 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01310810 CAS číslo: 244022-63-7 |