Tisk…
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8557-1G PC8557-5G
APOSPC8557-1GEA 7340 CZK
APOSPC8557-1G APOSPC8557-5G
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₈F₃N₃
Bod tání: 101…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817514
CAS číslo: 910037-17-1