Tisk…
Pentafluorophenyl-(4-methyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8548-1G PC8548-250MG
APOSPC8548-1GEA 9360 CZK
APOSPC8548-1G APOSPC8548-250MG
Pentafluorophenyl-(4-methyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)acetate 97%
Pentafluorophenyl-(4-methyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)acetate
Vzorec: C₁₆H₁₁F₅O₃S
MW: 378.32 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817505
CAS číslo: 916766-89-7