Tisk…
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8544-1G PC8544-250MG
APOSPC8544-1GEA 9760 CZK
APOSPC8544-1G APOSPC8544-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₉F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817510
CAS číslo: 898289-61-7