Tisk…
Pentafluoroethyl ethyl ether 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8543-25G PC8543-5G
APOSPC8543-25GEA 24630 CZK
APOSPC8543-25G APOSPC8543-5G
Pentafluoroethyl ethyl ether 98%
Pentafluoroethyl ethyl ether
Vzorec: C₄H₅F₅O
Bod varu: 29…30 °C
Hustota: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862046
CAS číslo: 22052-81-9
UN: 3271
ADR: 3,II