Tisk…

4-Bromo-3-fluorophenol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC8537-100G PC8537-5G PC8537-25G
APOSPC8537-100GEA 6450 CZK
APOSPC8537-100G APOSPC8537-5G APOSPC8537-25G
4-Bromo-3-fluorophenol 97%
4-Bromo-3-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
Bod varu: 96 °C/2,8mmHg
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051907
CAS číslo: 121219-03-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR