Tisk…
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8535-1G PC8535-25G PC8535-5G
APOSPC8535-1GEA 870 CZK
APOSPC8535-1G APOSPC8535-25G APOSPC8535-5G
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₅H₈F₃N
Bod varu: 110…112 °C
Bod tání: 27…33 °C
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03093766
CAS číslo: 119580-41-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II