Tisk…
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC8531-25G PC8531-5G PC8531-100G
APOSPC8531-25GEA 2400 CZK
APOSPC8531-25G APOSPC8531-5G APOSPC8531-100G
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 98%
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClFO
Bod varu: 86…88 °C/15mmHg
Bod tání: 24…25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411584
CAS číslo: 151982-51-3
UN: 3261
ADR: 8,II