trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8529-1G
PC8529-5G
APOSPC8529-1GEA
4500
CZK
APOSPC8529-1G
APOSPC8529-5G
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BFO₂ MW: 165.96 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093725 CAS číslo: 214907-24-1 |