Tisk…
2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8525-1G PC8525-5G
APOSPC8525-1GEA 622 CZK
APOSPC8525-1G APOSPC8525-5G
2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
Vzorec: C₆H₃FINO
Bod tání: 78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095290
CAS číslo: 153034-82-3