Tisk…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8524-10G PC8524-5G PC8524-1G
APOSPC8524-10GEA 7670 CZK
APOSPC8524-10G APOSPC8524-5G APOSPC8524-1G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Bod tání: 137…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01311987
CAS číslo: 261635-93-2