2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC8520-1G
PC8520-5G
APOSPC8520-1GEA
827
CZK
APOSPC8520-1G
APOSPC8520-5G
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₁H₁₅BFNO₂ MW: 223.05 Bod tání: 47…51 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06798253 CAS číslo: 458532-86-0 |