Tisk…
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8500-10G PC8500-1G PC8500-5G
APOSPC8500-10GEA 13590 CZK
APOSPC8500-10G APOSPC8500-1G APOSPC8500-5G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
Vzorec: C₉H₈F₃NOS
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172129
CAS číslo: 20293-32-7