Tisk…
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8499-1G PC8499-5G
APOSPC8499-1GEA 2070 CZK
APOSPC8499-1G APOSPC8499-5G
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
Vzorec: C₈H₆F₃NO
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03015196
CAS číslo: 74467-00-8