Tisk…
3,4-Difluorophenylzinc bromide 0,5 M in THF
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8498-10ML PC8498-50ML
APOSPC8498-10MLEA 5630 CZK
APOSPC8498-10ML APOSPC8498-50ML
3,4-Difluorophenylzinc bromide 0,5 M in THF
3,4-Difluorophenylzinc bromide
Vzorec: C₆H₃BrF₂Zn
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02260154
CAS číslo: 737797-28-3