Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8493-1G PC8493-5G PC8493-25G
APOSPC8493-1GEA 1660 CZK
APOSPC8493-1G APOSPC8493-5G APOSPC8493-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃O₃S
Bod varu: 80…84 °C/1mmHg
Hustota: 1,597 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972750
CAS číslo: 886762-48-7
UN: 3265
ADR: 8,III