3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-5-trifluoromethoxybenzoic acid
PC8492-25G
PC8492-5G
APOSPC8492-25GEA
10020
CZK
APOSPC8492-25G
APOSPC8492-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₄BrF₃O₃ MW: 285.02 g/mol Bod tání: 87…89 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116041 CAS číslo: 453565-90-7 |