Tisk…
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8490-1G PC8490-250MG
APOSPC8490-1GEA 2960 CZK
APOSPC8490-1G APOSPC8490-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆FNO₂S
Bod tání: 211…213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375293
CAS číslo: 886369-06-8