Tisk…
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzenecarboximidoylchloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8484-1G
APOSPC8484-1GEA 9920 CZK
APOSPC8484-1G
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzenecarboximidoylchloride 95+%
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzenecarboximidoylchloride
Vzorec: C₇H₄ClF₂NO
MW: 191,57 g/mol
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027155
CAS číslo: 118591-69-8
UN: 3261
ADR: 8,III