Tisk…
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Difluorobenzaldoxime
PC8482-10G PC8482-1G PC8482-5G
APOSPC8482-10GEA 10580 CZK
APOSPC8482-10G APOSPC8482-1G APOSPC8482-5G
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
Vzorec: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01764489
CAS číslo: 19064-16-5