Tisk…

2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-[(Bromoacetyl)amino]benzotrifluoride, N-(Bromoacetyl)-4-(trifluoromethyl)aniline

PC8478-25G PC8478-5G PC8478-1G
APOSPC8478-25GEA 18120 CZK
APOSPC8478-25G APOSPC8478-5G APOSPC8478-1G
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
Vzorec: C₉H₇BrF₃NO
MW: 282,06 g/mol
Bod tání: 156…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00662747
CAS číslo: 3823-19-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR