Tisk…
2-Fluoronicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8476-100G PC8476-25G PC8476-5G
APOSPC8476-100GEA 5200 CZK
APOSPC8476-100G APOSPC8476-25G APOSPC8476-5G
2-Fluoronicotinic acid 97%
2-Fluoronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Bod tání: 161…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040744
CAS číslo: 393-55-5