Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8475-25G PC8475-5G PC8475-100G
APOSPC8475-25GEA 1490 CZK
APOSPC8475-25G APOSPC8475-5G APOSPC8475-100G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15
Bod tání: 169…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01091014
CAS číslo: 213598-09-5