Tisk…
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]glycinate
PC8474-10G PC8474-1G PC8474-5G
APOSPC8474-10GEA 17630 CZK
APOSPC8474-10G APOSPC8474-1G APOSPC8474-5G
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate 95%
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate
Vzorec: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
MW: 282,65 g/mol
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00141296
CAS číslo: 246022-36-6