Tisk…
5-Bromo-2,3-difluoroanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1,2-difluoro-3-methoxybenzene
PC8472-100G
APOSPC8472-100GEA 4400 CZK
APOSPC8472-100G
5-Bromo-2,3-difluoroanisole 97%
5-Bromo-2,3-difluoroanisole
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Bod tání: 33…36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631352
CAS číslo: 261762-35-0