Ethyl-4-chloro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8471-1G
PC8471-500MG
APOSPC8471-1GEA
11540
CZK
APOSPC8471-1G
APOSPC8471-500MG
Ethyl-4-chloro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 97%
Ethyl-4-chloro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Vzorec:
C₁₃H₁₀ClFN₂O₃ Bod tání: 126…128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00243751 CAS číslo: 339031-90-2 |