Tisk…
Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8469-10G PC8469-1G PC8469-5G
APOSPC8469-10GEA 22780 CZK
APOSPC8469-10G APOSPC8469-1G APOSPC8469-5G
Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₅ClFNO₃
Bod varu: 200…202 °C
Bod tání: 200…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664286
CAS číslo: 299920-90-4