Tisk…
2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8467-1G PC8467-5G
APOSPC8467-1GEA 4070 CZK
APOSPC8467-1G APOSPC8467-5G
2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Vzorec: C₇H₈F₃N₃O
Bod tání: 198…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00171969
CAS číslo: 338792-66-8