Tisk…
1,3-Dimethyl-5[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8460-1G PC8460-500MG
APOSPC8460-1GEA 18980 CZK
APOSPC8460-1G APOSPC8460-500MG
1,3-Dimethyl-5[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1,3-Dimethyl-5[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁F₃N₂O₃
Bod tání: 200…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935857
CAS číslo: 446276-23-9