Tisk…
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8459-1G PC8459-5G
APOSPC8459-1GEA 2660 CZK
APOSPC8459-1G APOSPC8459-5G
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Vzorec: C₇H₈F₃N₃O
Bod tání: 176…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00171894
CAS číslo: 55545-80-7