Tisk…
3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8458-1G PC8458-500MG PC8458-5G
APOSPC8458-1GEA 4900 CZK
APOSPC8458-1G APOSPC8458-500MG APOSPC8458-5G
3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 97%
3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃N₂
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215017
CAS číslo: 62738-99-2