Tisk…
3-(Dimethylamino)-2-(4-fluorophenyl)acrylonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8457-10G PC8457-1G PC8457-5G
APOSPC8457-10GEA 8500 CZK
APOSPC8457-10G APOSPC8457-1G APOSPC8457-5G
3-(Dimethylamino)-2-(4-fluorophenyl)acrylonitrile 97%
3-(Dimethylamino)-2-(4-fluorophenyl)acrylonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₁FN₂
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00138582
CAS číslo: 320416-88-4