Tisk…
2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8456-1G PC8456-250MG
APOSPC8456-1GEA 18220 CZK
APOSPC8456-1G APOSPC8456-250MG
2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₄F₂N₄O₂
MW: 250.17 g/mol
Bod tání: 235…238 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00794280
CAS číslo: 338982-41-5