Tisk…
4-Chloro-3-fluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8452-100G PC8452-25G PC8452-5G
APOSPC8452-100GEA 2610 CZK
APOSPC8452-100G APOSPC8452-25G APOSPC8452-5G
4-Chloro-3-fluorobenzonitrile 97%
4-Chloro-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClFN
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143291
CAS číslo: 110888-15-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III