Tisk…
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8451-1G PC8451-500MG PC8451-5G
APOSPC8451-1GEA 15180 CZK
APOSPC8451-1G APOSPC8451-500MG APOSPC8451-5G
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₇Cl₂F₃N₂O₂
Bod tání: 128…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935965
CAS číslo: 321848-48-0