Tisk…
2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8450-1G PC8450-500MG
APOSPC8450-1GEA 992 CZK
APOSPC8450-1G APOSPC8450-500MG
2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone 97%
2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone
Vzorec: C₅H₅F₃N₄O
MW: 194,12 g/mol
Bod tání: 217…219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068010
CAS číslo: 95095-71-9