Tisk…
2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8449-1G PC8449-500MG PC8449-5G
APOSPC8449-1GEA 4900 CZK
APOSPC8449-1G APOSPC8449-500MG APOSPC8449-5G
2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone 97%
2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone
Vzorec: C₅H₄BrF₃N₄O
Bod tání: 226…228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00214813
CAS číslo: 95095-46-8